Kluczowe dokumenty
450723
Bismuth(III) chloride
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: bismuth
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.