Przejdź do
1.12264
1,5-wodny wodorocytrynian dwusodowy
99+
Synonim(y):
di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Na2O7 · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-623-3
NACRES:
NA.22
Form:
solid
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
density
1.8580 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O.O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
General description
99+
Application
  • Opracowanie wielopozostałościowej metody oznaczania pestycydów w środkach spożywczych: W artykule szczegółowo opisano opracowanie metody analizy pozostałości pestycydów, w której 1,5-wodny cytrynian dwusodowy może być stosowany do przygotowania próbek (H KÁ, ME Solymosné, Analyst).
  • Łatwe i ekonomiczne oczyszczanie peptydów znakowanych galem-68 bez użycia HPLC: W tym badaniu wspomniano o przygotowaniu roztworów cytrynianu sodu zawierających 1,5-wodny wodorocytrynian sodu do zastosowań radiofarmaceutycznych (G Kaur, S Pandey, R Vatsa, BR Mittal, J Shukla, 2023).
  • Występowanie i losy naturalnych estrogenów pochodzenia rolniczego w środowisku: Niniejsza rozprawa obejmuje dyskusję na temat losów naturalnych estrogenów w środowisku, w której w procesach analitycznych stosuje się 1,5-wodny cytrynian dwusodowy (D Rechsteiner, 2020).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne, obliczone dla substancji bezwodnej)99.0 - 104.0 %Tożsamość (IR)przechodzi testKolor (wizualny)biały do prawie białegoWygląd substancji (wizualny)krystaliczny proszekWygląd roztworu (100 g/l, woda)klarowny i bezbarwnyWoda (K. F.)10.0 - 14.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.06448W3026001.01154
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.8580 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112264050004022536141213