Przejdź do
1.06448
Dwuwodny cytrynian sodu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Cytrynian trisodowy, cytrynian sodu, dwuwodny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.10
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-675-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
Assay:
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
form
solid
potency
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 11-13%
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.)
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): ≤0.0300%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.004%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, NH4+: ≤0.003%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium citrate, dihydrate can be used as a:
  • Template in the preparation of cobalt oxide (Co3O4) anode materials via hydrothermal method.
  • Complexing agent in the synthesis of CdS nanocrystalline thin films.
  • Reducing agent in the synthesis of citrate-capped gold nanoparticles.
  • Buffering agent to maintain stable pH levels in desloratadine syrup formulation.
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): 99,0 - 101,0 %
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, kalc. na bezwodnej substancji): 99,0 - 101,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 7,5 - 9,0
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Szczawian (C₂O₄): ≤ 0.0300 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,004 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0.0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
NH₃ (amoniak): ≤ 0.003 %
Substancja łatwo zwęglająca się: przechodzi test
Woda: 11,0 - 13,0 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: SX0445; SX0445-1; SX0445-3; SX0445-5; SX0445-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny cytrynian sodu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?