Merck
1.01154
wodorocytrynian dwuamonowy
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dwuzasadowy cytrynian amonu, wodorocytrynian diamonu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.18
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
221-146-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
pH
3.3-5.3 (23 g/L in H2O)
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C(O)(CC(=O)O[NH4])CC(=O)O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Badanie EPR i absorpcji optycznej jonów VO2+ w monokryształach wodorocytrynianu dwuamonowego [(NH4)2C6H6O7]...: Badania te analizują elektronowy rezonans paramagnetyczny i właściwości optyczne jonów VO2+ w wodorocytrynianie dwuamoniowym, co może mieć wpływ na techniki analityczne w chemii i materiałoznawstwie (Karabulut i Tufan, 2008).
Analysis Note
Test (alkalometryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (0,1 mol/L): 3,3 - 5,3
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Szczawian (C₂O₄): przechodzi test (limit około 0,05 %)
Fosforan (PO₄): ≤ 0.0005 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
Pozostałość po zapłonie (jako siarczan): ≤ 0,01 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: AX1285-1; AX1285; AX1285-3; AX1285-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101154250004022536016986
101154902504054839338755
101154050004022536016979