Przejdź do
1.11748
Sól sodowa czerwonego fenolu
pH indicator, ACS
Synonim(y):
Phenol red sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
252-057-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól sodowa czerwonego fenolu, indicator ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
loss
≤8.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range), 6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
mp
285 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)[O-])c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChI key
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
1. zakres przejścia: pH 1,2 - pH 3,0brązowawo-pomarańczowy - żółty
2. zakres przejścia: pH 6,5 - pH 8,0brązowawo-żółty - czerwono-fioletowy
Wygląd roztworu: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 8,0 %
Zakres przejścia (wg ACS): przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.593751.060788.20873
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range), 6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
visual transition interval
-
visual transition interval
-
visual transition interval
-
loss
≤8.0% loss on drying, 110°C
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C
loss
≤5% loss on drying, 110°C
loss
-
mp
285 °C
mp
>300 °C
mp
-
mp
56-61 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa czerwonego fenolu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111748000504022536135571