Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Nazwa produktu
Czerwony fenol, (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (bromatometric, calculated on dried substance)
form
solid
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C
mp
>300 °C
bulk density
200‑300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Działanie przeciwkaszlowe, wykrztuśne i przeciwgorączkowe etanolowego ekstraktu z liści Momordica charantia L.: W badaniu tym zbadano zastosowanie czerwieni fenolowej do oceny bioaktywności ekstraktów roślinnych, demonstrując wszechstronność czerwieni fenolowej w testach chemicznych (Ribeiro et al., 2024).
- Analiza chemiczna metodą LC-MS próbek korzeni Cannabis sativa z północno-wschodniej Brazylii oraz ocena działania przeciwkaszlowego i wykrztuśnego...: Czerwień fenolowa została wykorzystana jako część metodologii LC-MS do analizy korzeni roślin, podkreślając jej rolę w nowoczesnych technikach analitycznych (Menezes et al., 2022).
- Kwantyfikacja wpływu pobierania i przetwarzania próbek na analizę chemiczną płynu łzowego na bazie włókien..: Czerwień fenolowa jest wykorzystywana do ilościowego określania zmian w składzie płynu łzowego, co podkreśla jej znaczenie w klinicznej analizie chemicznej (Barmada & Shippy, 2020).
- Aktywność in vitro olejków eterycznych przeciwko wzrostowi Helicobacter Pylori i aktywności ureazy...: Badanie to wykorzystuje czerwień fenolową w badaniach inhibicji enzymów, przyczyniając się do zrozumienia właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejków eterycznych (Korona-Glowniak et al., 2020).
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Identity (Color transition): passes test
Identity (Bromination): passes test
Insoluble substances: ≤ 0.5
Sulfated ash: ≤ 0.2
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| bulk density 200‑300 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density 200‑300 kg/m3 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| loss ≤1.0% loss on drying, 105°C | loss - | loss - | loss - |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency Ph. Eur. |
| assay 98.0-102.0% (bromatometric, calculated on dried substance) | assay - | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czerwony fenol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c