Przejdź do
8.20873
Trójwodzian fenolanu sodu
for synthesis
Synonim(y):
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NaO · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-347-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
mp
56-61 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.066893181917610-OP
form
crystals
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
56-61 °C
mp
93 °C
mp
61-64 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820873050004022536468297
820873010004022536468280