Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3470,00 zł 2602,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Nazwa produktu
Sól sodowa czerwieni metylowej (C.I. 13020), water-soluble ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
loss
≤5% loss on drying, 110°C
pH
8.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
800 g/L
bulk density
360 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(C)(C)c1ccc(cc1)N=Nc2c(cccc2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Application
- Usuwanie błękitu metylenowego i czerwieni metylenowej z roztworów wodnych za pomocą węgli aktywnych otrzymanych w procesie chemicznej aktywacji nasion kminku..: Niniejsze badanie koncentruje się na usuwaniu czerwieni metylowej i błękitu metylenowego z roztworów wodnych przy użyciu węgli aktywnych otrzymanych z nasion kminku. Badania podkreślają skuteczność tych biowęglowodorów w adsorpcji barwników, zapewniając potencjalną tanią metodę oczyszczania ścieków (Paluch et al., 2023).
- Mikroporowate biowęglowodory pochodzące z grzyba Inonotus obliquus i ich zastosowanie w usuwaniu zanieczyszczeń ciekłych i gazowych...: W artykule zbadano zastosowanie mikroporowatych biowęglowodorów z grzyba Inonotus obliquus do usuwania zanieczyszczeń, w tym czerwieni metylowej, ze strumieni wody i gazu. Biowęglowodory wykazały wysokie zdolności adsorpcyjne, co sugeruje ich potencjał w zastosowaniach związanych z oczyszczaniem środowiska (Bazan-Woźniak et al., 2022).
- Biowęglowodory otrzymane z owoców kopru włoskiego i kminku jako adsorbenty metyloczerwonej soli sodowej z układu wodnego..: W badaniu zbadano skuteczność biowęglowodorów wytwarzanych z owoców kopru włoskiego i kminku w adsorbowaniu metyloczerwonej soli sodowej z wody. Podkreśla zrównoważone podejście do wykorzystania odpadów rolniczych do tworzenia wydajnych adsorbentów do uzdatniania wody (Bazan-Woźniak et al., 2022).
Analysis Note
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5
Zakres przejścia (wg ACS): pozytywny wynik testu
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pH 8.2 (25 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| form solid | form powder, solid | form powder | form powder |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| bulk density 360 kg/m3 | bulk density 300‑500 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| solubility 800 g/L | solubility - | solubility water: 0.1% | solubility soluble, clear, orange |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1060780025 | 04022536072777 |
| 1060780100 | 04022536072784 |