Przejdź do
1.11157
Chlorine and pH Test Kit Refill pack, colorimetric
for use with MQUANT®
Synonim(y):
Uzupełnienie zestawu do wizualnego testu chloru i pH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do uzupełniania testów chloru i pH Odczynniki do pomiaru chloru (Cl₂-1, Cl₂-2, Cl₂-3), for use with MQUANT®
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Gdy odczynniki testu MQuant® (formalnie MColortest®) zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiedni zestaw uzupełniający. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Ten pakiet uzupełniający zawiera wszystkie odczynniki do zestawów testowych MQuant® 1.11174 do oceny kolometrycznej chloru.
dla 111174 MQuant®
Application
  • Zielona synteza i charakterystyka dwuskładnikowych, trójskładnikowych i czwartorzędowych anod Ti/MMO do reakcji wydzielania chloru i tlenu...: Niniejsze badanie przedstawia rozwój anod z mieszanego tlenku metalu tytanu (Ti/MMO) do ewolucji chloru i tlenu, kluczowych dla procesów elektrolizy w uzdatnianiu wody (Abdel-Aziz et al., 2024).
  • Eksperymentalne badanie mechanizmu oczyszczania wody kopalnianejdla rozbitego węgla i mas skalnych w podziemnym zbiorniku wrażliwego ekologicznie obszaru górniczego: Koncentruje się na procesach oczyszczania wody kopalnianej we wrażliwych strefach ekologicznych, przy użyciu metod, w tym chlorowania, w celu zarządzania zanieczyszczeniami i poprawy jakości wody (Wang et al., 2024).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.111431.149791.18322
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chloride
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111157000104022536130583