Przejdź do
1.14979
Zestaw uzupełniający test chloru
for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Wkłady do zestawu do wizualnego testu chloru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
600 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.14978 for the colometric evaluation of chlorine.
for 1.14978 MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.149771.183261.14803
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw uzupełniający test chloru
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114979000204027269069216