Merck
1.11143
Chlorine and pH Test Kit Refill pack, colorimetric
for use with MQUANT®
Wybierz wielkość
400 TESTS
472,00 zł
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw uzupełniający do testu chloru i pH Odczynnik pH-1, for use with MQUANT®
feature
refill
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.111571.149791.18322
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chloride
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
General description
Gdy odczynniki testu MQuant® (formalnie MColortest®) zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiedni zestaw uzupełniający. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Ten pakiet uzupełniający zawiera wszystkie odczynniki do zestawu testowego MQuant® 1.11174 do kolometrycznej oceny pH.
dla 111174 MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c