Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
chloride
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14753 an 1.14401 for the colometric evaluation of chlorine.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1183220002 | 04027269069292 |