Przejdź do
1.11148
Sulfite Test Kit, colorimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu siarczynowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test siarczynowy, titrimetric, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
sulfite
Quality Level
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: miareczkowa (jodometryczna) z pipetą miareczkową MQuant®
Ten test MQuant® Sulfite (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu strzykawki z podziałką. Może być stosowany w
  • Wody gruntowe, woda pitna i wody powierzchniowe
  • Ścieki
  • Woda kotłowa
  • Woda zasilająca kotły
  • Woda w systemach grzewczych
  • Żywność i napoje, mleko i produkty mleczne
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Metoda
W roztworze siarkowym poprzez miareczkowanie roztworem jodanu potasu wobec skrobi jako wskaźnika, jony jodkowe są utleniane do jodu, który z kolei utlenia jony siarczynowe do jonów siarczanowych. W punkcie końcowym miareczkowania nadmiar jodu tworzy niebieski kompleks ze wskaźnikiem. Stężenie siarczynów jest określane na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania (oznaczanie jodometryczne).
Test może być stosowany do miareczkowego oznaczania siarczynów w ściekach, wodzie kotłowej i wodzie w systemach grzewczych.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.017461.100131.16987
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfite
detection method
titrimetric
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W334804-1KG-K04061837535772
W334812-SAMPLE-K04061837535789
W334812-1KG-K04061838182425
W334812-100G-K04061838182418
W334804-SAMPLE-K04061838357182
PHR3737-1G04065268451809
146870-100ML04061838737151
146870-500ML04061837375651
1235398-100MG04061835349968
43858-5ML04061837241017
43858-1ML04061832207155
W334804-20KG-K04061835506811
W334804-10KG-K04061835513581
807582050004022536396736
Questions
  1. Is it suitable for sucrose sulfite test as per USP ?
    1 answer
    1. This product is not in the USP Sucrose monograph “Sulfite” test kit list and not suitable according to USP.