Przejdź do
1.01746
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
150 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
975,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
975,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test siarczynowy, photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 150 tests
specific analyte(s)
sulfite
measuring range
0.8-48.0 mg/L (SO2), 1.0-60.0 mg/L (SO32-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 1,0 - 60,0 mg/l SO₃²- 0,8 - 48,0 mg/l SO₂ Spectroquant®
Ten test odczynnikowy Spectroquant® Sulfite Reagent umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości siarczynów w próbkach wodnych, a także w żywności i napojach (np. piwie).
Zastosowana metoda: W roztworze obojętnym jony siarczynowe reagują z kwasem 2,2'-dinitro-5,5'-ditiodibenzoesowym (odczynnik Ellmana), tworząc organiczny tiosiarczan. Reakcja ta powoduje uwolnienie tiolu, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant®Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.025371.018121.14779
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfide
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.8-48.0 mg/L (SO2), 1.0-60.0 mg/L (SO32-)
measuring range
5-300 mg/L (SO42-)
measuring range
0.50-50.0 mg/L (SO42-)
measuring range
0.020-1.50 mg/L (S2-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Preparation of a standard solution for Sulfite
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101746000104022536917566