Przejdź do
1.10428
Phosphate Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonim(y):
Sztyft pH z fosforanem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test fosforanowy, colorimetric, 10-500 mg/L (PO43-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
phosphate
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-500 mg/L (PO43-)
application(s)
agriculture
food testing
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi i odczynnikiem, 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (PO43-), MQuant®
Test fosforanowy MQuant® zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki. Nadaje się do oznaczania ortofosforanów w ściekach, próbkach gleby, nawozach i żywności. W roztworze siarkowym jony ortofosforanowe (PO43-) reagują z jonami molibdenianowymi, tworząc kwas molibdenofosforowy, który jest redukowany do błękitu fosfomolibdenowego (PMB). Stężenie fosforanów jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego badania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia fosforanów i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test fosforanowy Reflectoquant® lub Spectroquant®.
Application
  • Wpływ dwóch środków remineralizujących w połączeniu z naświetlaniem laserem Er:YAG i CO(2) na mikrotwardość zdemineralizowanego szkliwa: Badanie to podkreśla zastosowanie testów fosforanowych w badaniach stomatologicznych, w szczególności w pomiarze skuteczności środków remineralizujących w połączeniu z obróbką laserową w celu zwiększenia twardości szkliwa, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zębów i opieki profilaktycznej (Mapar M et al., 2024).
  • Nanonawozy cynku i krzemu wpływają na profile ekonomiczne i metaboliczne kukurydzy w celu przezwyciężenia stresu solnego: Badania te wykorzystują testy fosforanowe w badaniach fizjologii roślin, w szczególności w celu oceny skuteczności nanonawozów w zwiększaniu pobierania fosforanów w warunkach stresu solnego, zapewniając wgląd w zrównoważone praktyki rolnicze (Shoukat A et al., 2024).
  • Badanie właściwości mechanicznych tetrapodalnego tlenku cynku infiltrowanego polimerem w różnych wariantach: Stosuje testy fosforanowe w dziedzinie materiałoznawstwa do oceny interakcji fosforanu z nowymi materiałami kompozytowymi, tym samym informując o rozwoju bardziej trwałych i wydajnych materiałów do różnych zastosowań przemysłowych (Scherer F et al., 2024).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.148461.169781.18388
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
product line
MQuant®
product line
-
product line
-
product line
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Total phosphorus analysis method for meat products using the molybdenum blue method, highlighting dietary sources and health impacts.
Phosphate in soil analysis using Spectroquant® Phospahte Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers following extraction with CAL buffer.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110428000104022536124643