1.16978
Phosphate Test Strips, reflectometric
5-120 mg/L (PO₄³⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Phosphate chemical test strips, Phosphate test strip for instrument reader
Wybierz wielkość
375,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
375,00 zł
Polecane produkty
product name
Phosphate Test, reflectometric, 5-120 mg/L (PO43-), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
specyficzne anality
phosphate
zakres pomiaru
5-120 mg/L (PO43-)
kompatybilność
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Environmental Monitoring: Phosphate tests are extensively used in environmental monitoring to assess the levels of phosphate in water bodies. These tests help in evaluating the impact of agricultural runoff, industrial discharge, and wastewater treatment on water quality. Recent studies have focused on using selective colorimetric nano-sensing solutions to determine phosphate ions in drinking water samples, highlighting their importance in ensuring safe and clean water supplies (Salem and Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Komentarz do analizy
Assay
- standard 1:
8 - 12 mg/l
- standard 2: 45 - 55 mg/l
- standard 3: 90 - 110 mg/l
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1