Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 886,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
pathogen testing
886,00 zł
Quality Segment
agency
APHA, according to ISO 11290
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (both UV and Sunlight)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 57.4 g/L in H2O)
solubility
57.4 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Mieszane inokulum Listeria, E.coli i E.faecalis
Dodatkowa monokultura E.coli i E.faecalis
Potwierdzenie na ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Czernienie (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): +
Blacking (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): +
Blacking (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Blacking (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): -
Blacking (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Blacking (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Wzrost na podłożu ALOA (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): >10 kolonii
Wzrost na podłożu ALOA (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): >10 kolonii
Kolonie (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): niebieskozielone kolonie z nieprzezroczystym halo
Kolonie (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): niebieskozielone kolonie z nieprzezroczystym halo
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <100 kolonii
Wzrost na agarze z soją tryptyczną (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <100 kolonii
Inkubacja:
Bulion Half-Fraser: 24 ± 2 godziny w temperaturze 30 ± 1°C
Bulion Fraser: 48 ± 2 godziny w 37 ± 1°C
Potwierdzenie na podłożu ALOA: 44 ± 4 godziny w 37 ± 1°C
Potwierdzenie na agarze z soją tryptyczną: 24 ± 3 godziny w 37 ± 1°C
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form granular | form powder | form medium granules (dehydrated (DCM)) |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability selective for Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. (spp.) |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename EcoCult® | manufacturer/tradename GranuCult® |
| agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, ISO 11290 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® Broth FRASER (baza)
Protokoły
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Produkty
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1103985000 | 04022536722863 |
| 1103980500 | 04022536124346 |