48 hours has been validated as the shortest time required for a successful Sterikon incubation. Up to 7 days is validated as can be seen in the Application note: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/588/304/sterikon-plus-incubation-time-an1800en-ms.pdf
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 15 amp | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 261,00 zł | |
| 100 amp | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
agency
EP, USP
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
ampule of 2 mL
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus spp.
General description
Application
Analysis Note
Liczba żywotnych zarodników na ampułkę: 5.0E+05 - 1.0E+07
Wzrost (35 °C): brak wzrostu
Wzrost (60 °C): wzrost
Test wydajności (6 min, 121 °C): Czas przeżycia 6 min/121 °C
Test wydajności (15 min, 121 °C): Czas zabijania 15 min/121 °C
Wartość D (121 °C): 1,5 - 2,0 min
Wartość Z: 7,0 - 10,0 °C
Tożsamość: Geobacillus stearo-thermophilus ATCC 7953
Określenie wartości D jest oparte na metodzie Stumbo-Murphy-Cochran.
Kontrola tożsamości jest przeprowadzana za pomocą MicroSeq-System.
Organizm: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (zoptymalizowana sporulacja).
Ampułki: 2 ml.
Temperatura przechowywania: +2° do +8°C.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature - | feature - |
| packaging ampule of 2 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency - | agency - |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability Bacillus spp. | suitability Bacillus geobacillus | suitability nonselective for anaerobic bacteria: Clostridium spp. | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. |
| form liquid | form liquid (ready-to-use) | form powder | form powder |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1102740001 | 04022536123295 |
| 1102740002 | 04022536123301 |
-
I need to know the recommended tolerance for bioindicator checks related to incubation duration. best regard