Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
980,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
General description
Podłoże jest używane głównie do zrozumienia wzorców hemolizy rosnącej mikroflory. Składnik krwi jest defibrylowany i dodawany później po procedurze autoklawowania.
Ekstrakt z serca i pepton w pożywce dostarczają rosnącym drobnoustrojom azotu, węgla, aminokwasów i witamin, a agar działa jako środek zestalający.
Application
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable |
| suitability Enterococcus spp., Pneumococcus spp., Streptococcus spp., Haemophilus spp., Staphylococcus spp. | suitability nonselective for | suitability selective for coliforms: Citrobacter spp., selective for enterobacteriaceae (Genus: Proteus Vulgaris) | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1038790500 | 04061841785989 |