Kluczowe dokumenty
1.03863
Millipore
Agar beztlenowy ® plus
acc. To BREWER
Wybierz wielkość
500 G
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
przydatność
nonselective for anaerobic bacteria: Clostridium spp.
Opis ogólny
Podłoże 11831 plus Anaerobic Agar zostało specjalnie zaprojektowane do powierzchniowej hodowli Clostridia spp i innych mikroorganizmów beztlenowych. Podłoże jest uzupełnione szeregiem środków redukujących, takich jak tioglikolan, sulfoksylan formaldehydu i cystyna, co zapewnia całkowitą beztlenowość podczas okresu inkubacji. Środowisko beztlenowe jest wskazywane przez wskaźnik redoks, błękit metylenowy, który staje się bezbarwny przy braku tlenu. Drobnoustroje są hodowane przy użyciu metody wylewania płytek i powinny być inkubowane przy użyciu systemów Anaerocult.
Zastosowanie
Podłoże 11831 plus Anaerobic Agar służy do wykrywania mikroorganizmów beztlenowych, takich jak Clostridia spp, w badanych próbkach metodą wylewania.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3