Przejdź do
1.11499
Zawiesina zarodników Geobacillus stearothermophilus
For detection antimicrobial residues, suitable for microbiology
Synonim(y):
G. stearothermophilus, Wskaźniki biologiczne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
641,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP, USP
form
liquid (ready-to-use)
feature
ready-to-use
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus geobacillus
General description
Wykrywanie pozostałości środków przeciwdrobnoustrojowych w mięsie i innych środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego opiera się na dyfuzji agarowej, przy użyciu zarodników Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (zoptymalizowana sporulacja) jako organizmów testowych. Pozostałości antybiotyków i sulfonamidów hamują wzrost organizmu testowego, co jest wskazywane przez tworzenie się stref zahamowania. Te strefy zahamowania pozostają fioletowe, podczas gdy reszta pożywki zmienia kolor na żółty. Środki czyszczące, dezynfekujące i konserwujące nie mają wpływu na test.
Application
Zawiesina zarodników Geobacillus stearothermophilus jest stosowana w rutynowej procedurze jakościowej do wykrywania pozostałości środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak antybiotyki, sulfonamidy i inne chemioterapeutyki w mięsie i innych środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Jest stosowana w połączeniu z agarem testowym do przeprowadzania testu na pozostałości antybiotyków sulfonamidowych zgodnie z KUNDRAT (1.10662).
Analysis Note
Wzrost (po 3 do 3,5 godzinach / 65 ° C): przechodzi test
Zmiana koloru na żółty (po 3 do 3,5 godzinach / 65 ° C): spełnia wymagania
Test wzrostu (agar testowy do testu pozostałości wg. KUNDRAT): przechodzi test
Test wzrostu (1 tydzień/lodówka): przechodzi test
Test promocji wzrostu przeprowadzony z następującymi płytkami testowymi z antybiotykami:
Gentamycyna 10 µg; Gentamycyna 30 µg; Penicylina 10 IE; Streptomicyna 10 µg;
Inkubacja: 3 - 3,5 godz. 65 °C.
Odniesienie: Agar testowy do badania pozostałości wg KUNDRAT.
Liczba żywotnych przetrwalników G. stearothermophilus ATCC 7953: 5E+07 - 5E+08 CFU/ml
Inkubacja: 24 - 48 godz. 65 °C w warunkach tlenowych.
Odniesienie: Tryptic soy agar.
Czystość mikrobiologiczna: pozytywny wynik testu
Czystość mikrobiologiczna zweryfikowana przy użyciu agaru Blood-agar i Sabouraud-4% agaru dekstrozowego z chloramfenikolem.
Inkubacja: minimum 72 godz. 35 °C w warunkach tlenowych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.106491.10274T7902
agency
EP, USP
agency
-
agency
EP, USP
agency
-
suitability
Bacillus geobacillus
suitability
Bacillus spp.
suitability
Bacillus spp.
suitability
-
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
detection
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
feature
ready-to-use
feature
-
feature
ready-to-use
feature
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H10401-25ML04061833663837
H10401-500ML04061833663844
H10401-100ML04061833663820
111499000104022536133225