Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł | |
| 190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7770,00 zł | |
| 190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
Quality Level
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
concentration
1 M
evapn. residue
≤100 ppm
ign. residue
≤80 ppm
pH
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C, 1.18 g/mL at 20 °C
anion traces
chlorine and bromine (as Cl-): ≤1, sulfate (SO42-): ≤5 ppm, sulfite (SO32-): ≤10 ppm
cation traces
As: ≤0.1 ppm (Arsenic), Hg: ≤0.004 ppm (Mercury), Pb: ≤0.5 ppm (Heavy metals)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 1 M | concentration - | concentration - | concentration 37% |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| ign. residue ≤80 ppm | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| vapor density 1.3 (vs air) | vapor density 1.3 (vs air) | vapor density 1.3 (vs air) | vapor density 1.3 (vs air) |
| pH <1 (20 °C) | pH - | pH - | pH <1 (20 °C in H2O) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
See how a global-local manufacturing model ensures reliable and consistent supply of high-quality process liquids and buffers for biomanufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1101659190 | 04027269219604 |
| 1101659025 | 04022536122168 |
| 1101652500 | 04027269219215 |
| 1101659208 | 04054839392481 |