Przejdź do
1.37055
Hydrochloric acid
4 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
41 250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
EC Index Number:
231-595-7
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o próbkęPoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
foreign activity
Aflatoxin
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Packaging
1.37055.1000 / 1L / glass bottle
1.37055.9025 / 25L / PE canister
1.37055.9950 / 950L / IBC
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.370071.373121.00312
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
foreign activity
Aflatoxin
foreign activity
Aflatoxin
foreign activity
Aflatoxin
foreign activity
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
bp
>100 °C (lit.)
bp
>100 °C (lit.)
bp
>100 °C (lit.)
bp
>100 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
grade
GMO free, Halal, GMP, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
-
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137055902504054839392665
137055100004027269212643
137055995004027269212636