Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
Informacje o tej pozycji
432,00 zł
Nazwa produktu
Test molibdenu, colorimetric, 5-250 mg/L (Mo), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
molybdenum
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
5-250 mg/L (Mo)
application(s)
boiler and cooling water
compatibility
Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Głównym zastosowaniem testu molibdenowego MQuant® jest analiza wody kotłowej i chłodzącej. Celem jest określenie stężenia molibdenu lub molibdenianu, który jest stosowany jako inhibitor korozji. Test zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki. W kwaśnym roztworze jony molibdenianowe reagują z tolueno-3,4-ditiolem, tworząc zielony kompleks. Stężenie molibdenu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia molibdenu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) molybdenum | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) nickel |
| compatibility Spectroquant® | compatibility - | compatibility - | compatibility Spectroquant® |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) electroplating | application(s) electroplating | application(s) electroplating |
| description semi-quantitative | description semi-quantitative | description semi-quantitative | description semi-quantitative |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c