Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł |
Informacje o tej pozycji
368,00 zł
Nazwa produktu
Test cyjanku, colorimetric, CN- 10-30 mg/L, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
cyanide
reaction suitability
reaction type: Koenigs-Knorr Reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CN- measuring range
10-30 mg/L
application(s)
electroplating
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Test na cyjanek MQuant® zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki. Test jest odpowiedni do monitorowania jonów cyjankowych w ściekach z galwanizerni. Wykrywane są tylko łatwo dysocjujące cyjanki. Jony cyjankowe reagują ze środkiem chlorującym, tworząc chlorek cyjanogenu, który z kolei reaguje z kwasem 1,3-dimetylobarbiturowym w obecności pirydyny, tworząc fioletowy barwnik (reakcja Königa). Stężenie cyjanku jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia cyjanku i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Nadal wykazujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What does "Min shelf life" mean for this product?
1 answer-
The term "Minimum shelf life" (MSL) denotes the period following the date of analysis during which the product meets the respective specifications. MSL is determined through careful analysis of samples under well-documented conditions in accordance with extensive product knowledge. Typically, "Minimum Shelf Life" can be found on the Certificate of Analysis and/or the labels.