Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test niklu, colorimetric, 10-500 mg/L (Ni), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nickel
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-500 mg/L (Ni)
application(s)
electroplating
wastewater
compatibility
Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 10 - 25 - 100 - 250 - 500 mg/L (Ni), MQuant®
Test niklowy MQuant® jest odpowiedni do kontroli ścieków i roztworów galwanizerskich, katalizatorów oraz do stosowania w przemyśle szklarskim i ceramicznym. Jest to również bardzo prosta metoda identyfikacji niklu metalicznego w stopach lub niklowaniu. Jony niklu(II) reagują z dimetyloglioksymem, tworząc czerwony kompleks. Stężenie niklu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe doskonale nadają się do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia niklu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Nadal wykazujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu. Ten produkt zyskał na tym:
Test niklowy MQuant® jest odpowiedni do kontroli ścieków i roztworów galwanizerskich, katalizatorów oraz do stosowania w przemyśle szklarskim i ceramicznym. Jest to również bardzo prosta metoda identyfikacji niklu metalicznego w stopach lub niklowaniu. Jony niklu(II) reagują z dimetyloglioksymem, tworząc czerwony kompleks. Stężenie niklu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe doskonale nadają się do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia niklu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Nadal wykazujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu. Ten produkt zyskał na tym:
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Other Notes
Zastępuje: 10006-1; 10006
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c