Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test kobaltu, colorimetric, 10-1000 mg/L (Co2+), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
cobalt
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-1000 mg/L (Co2+)
application(s)
electroplating
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/L (Co2+), MQuant®
Paski testowe MQuant® Cobalt mogą być używane do badania ścieków, kąpieli galwanicznych, w przemyśle elektronicznym, przemyśle przetwórstwa metali, do badania i przetwarzania. Na pasku testowym jony kobaltu(II) reagują z jonami tiocyjanianu, tworząc niebieski kompleks. Stężenie kobaltu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów.
Nieustannie demonstrujemy nasze zaangażowanie na rzecz naszej planety i zrównoważonej przyszłości, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Paski testowe MQuant® Cobalt mogą być używane do badania ścieków, kąpieli galwanicznych, w przemyśle elektronicznym, przemyśle przetwórstwa metali, do badania i przetwarzania. Na pasku testowym jony kobaltu(II) reagują z jonami tiocyjanianu, tworząc niebieski kompleks. Stężenie kobaltu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów.
Nieustannie demonstrujemy nasze zaangażowanie na rzecz naszej planety i zrównoważonej przyszłości, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Other Notes
Zastępuje: 10002-1; 10002
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1