Przejdź do
150690
Iodine solution
0.05 M, for 3S adapter technology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.81
UNSPSC Code:
12141916
Beilstein/REAXYS Number:
3587194
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.04950-0.05050 M, 0.05 M
technique(s)
titration: suitable
volume
1 L , 1000 mL
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
General description
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Other Notes
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229695451045326143
description
0.05 M, for 3S adapter technology
description
99.999% trace metals basis
description
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
reaction type: Halogenations
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
pellets, chips, chunks
form
beads
form
flakes, beads, chunks
volume
1 L , 1000 mL
volume
-
volume
-
volume
-
concentration
0.04950-0.05050 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodine solution
Piktogramy
Health hazard
Narządy docelowe
Thyroid
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)