Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °C
potency
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.20% Picoline (GC), ≤0.3% Water (Karl Fischer), ≤0.30% Pyridine (GC)
non-volatile residue (NVR)
≤0.01%
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 99% | assay ≥99% |
| grade reagent grade | grade synthesis grade | grade - | grade FG, Halal, Kosher |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| impurities ≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.20% Picoline (GC), ≤0.30% Pyridine (GC), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.3% Water (Karl Fischer) | impurities - | impurities ≤0.5% water (Karl Fischer) | impurities - |
| bp 106 °C/1013 hPa | bp 106 °C/1013 hPa | bp 106 °C (lit.) | bp 106 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperydyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1097240500 | 04022536117966 |