Przejdź do
1.14417
Cyanide Test Kit, colorimetric
0.002-0.030 mg/L (CN⁻), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania cyjanku
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
65 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test cyjanku, colorimetric, 0.002-0.030 mg/L (CN-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
cyanide
Quality Segment
measuring range
0.002-0.030 mg/L (CN-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z długimi probówkami 0,002 - 0,004 - 0,007 - 0,010 - 0,013 - 0,016 - 0,020 - 0,025 - 0,030 mg/l CN MQuant®
The MQuant® Cyanide test (formally MColortest™) measuresfree cyanide ions e.g. in
* Groundwater and surface water
* Drinking water and mineral water
* Waters from aquaculture
* Industrial water
* Wastewater and percolating water
* Electroplating wastewater
This test is not suited for seawater.
Method
Cyanide ions react with a chlorinating agent to formcyanogen chloride, which in turn reacts with 1,3-dimethylbarbituric acid in thepresence of pyridine to form a violet dye (König reaction). The cyanideconcentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the colorof the measurement solution with the color fields of a color card.
The unique brilliance of the print and their fine colorgraduation allow precise analyses, even at the lower end of the concentrationrange.
Due to the long test tubes a sensitive measurement range canbe covered.
Using the refill pack 1.18457 containing all the reagents,the original test kit can be used for a very long time, making it aparticularly economical and ecological system.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test cyjanku
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)