Przejdź do
1.14429
Cyanide Test Kit, colorimetric
0.03-0.7 mg/L (CN⁻), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania cyjanku
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test cyjanku, colorimetric, 0.03-0.7 mg/L (CN-), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
cyanide
Quality Segment
measuring range
0.03-0.7 mg/L (CN-)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z krótkimi probówkami 0,03 - 0,06 - 0,10 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,7 mg/l CN- MQuant®
Test cyjankowy MQuant® (formalnie MColortest®) mierzy wolne jony cyjankowe, np. w
.
  • Wody gruntowe i powierzchniowe
  • Woda pitna i mineralna
  • Wody z akwakultury
  • Woda przemysłowa
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Ścieki galwaniczne
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Metoda
Jony cyjanku reagują z czynnikiem chlorującym, tworząc chlorek cyjanogenu, który z kolei reaguje z kwasem 1,3-dimetylobarbiturowym w obecności pirydyny, tworząc fioletowy barwnik (reakcja Königa). Stężenie cyjanku jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i jego dokładna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnej części zakresu stężeń.
Korzystając z opakowania uzupełniającego 1.18457 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test cyjanku
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)