Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 839,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
pathogen testing
839,00 zł
Quality Level
agency
APHA, according to USDA-FSIS
form
granular
packaging
pack of 5 kg, pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 54.4 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
54.4 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with UVM II supplement (1.04039)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria Spp.
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 10000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 10000
Wzrost (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): >10 kolonii na podłożu ALOA, niebieskozielone z nieprzezroczystą aureolą
Wzrost (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): >10 kolonii na podłożu ALOA, niebieskozielone z nieprzezroczystą aureolą
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): <100 kolonii na TSA
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): <100 kolonii na TSA
Mieszane inokulum Listeria i S.aureus
Dodatkowo monokultura S.aureus i B.cereus
Potwierdzenie na podłożu ALOA resp. Tryptic soy agar
Inkubacja: 20-26 godzin w temperaturze 30 ± 2°C, w warunkach tlenowych
Potwierdzenie na podłożu ALOA: 44 ± 4 godziny w temperaturze 37 ± 1°C
Potwierdzenie na Tryptic soy agar: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1°C
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency APHA, according to USDA-FSIS | agency according to USDA-FSIS | agency - | agency - |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename EcoCult® | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® plus |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability Listeria Spp. | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Protokoły
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1108240500 | 04022536127910 |
| 1108245000 | 04022536686417 |