Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
Produkt 1.09565 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
packaging
pkg of 3 rolls
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
0.5-5.0(ACILIT™), 5.5-9.0(NEUTRALIT™), 9.5-13.0(ALKALIT™)
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
z papierkami wskaźnikowymi Acilit™ (pH 0,5-5,0), Neutralit™ (pH 5,5-9,0), Alkalit™ (9,5-13,0), 3 rolki (4,8 m) i skala barwna
Papierki wskaźnikowe pH MQuant® dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów. Zestaw pH Box zawiera papierki odpowiednio dla kwaśnego, neutralnego i zasadowego zakresu pH. W związku z tym produkt ten obejmuje zakres od pH 0,5 do pH 13.
Papierki wskaźnikowe pH MQuant® dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów. Zestaw pH Box zawiera papierki odpowiednio dla kwaśnego, neutralnego i zasadowego zakresu pH. W związku z tym produkt ten obejmuje zakres od pH 0,5 do pH 13.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
ACILIT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ALKALIT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEUTRALIT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| packaging pkg of 3 rolls | packaging - | packaging - | packaging - |
| roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1095650001 | 04022536115351 |