Kluczowe dokumenty
1.09555
Supelco
Papierowy wskaźnik pH pH 3,8 - 5,4 Specjalny wskaźnik
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 3.8-5.4, graduations and accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 3,8 - 5,4 Specjalny wskaźnik, Papierowy test chemiczny pH pH 3,8 - 5,4 Specjalny wskaźnik
Wybierz wielkość
3 ROLLS
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 ROLLS
234,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 3,8 - 5,4 Specjalny wskaźnik, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 3.8-5.4, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
linia produktu
MQuant®
Poziom jakości
Właściwości
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
Dł. rolki
4.8 m , with color scale
zakres pH
3.8-5.4
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Rolka (4,8 m), z kolorową skalą, pH 3,8 - 4,1 - 4,4 - 4,6 - 4,8 - 5,1 - 5,4
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworem wskaźnikowym lub mieszanym. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów.
Komentarz do analizy
Test aplikacji: zgodny
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2