1.09562
Papierowy wskaźnik pH pH 9,5 - 13,0
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 9.5-12.5, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 9,5 - 13,0, Papierowy test chemiczny pH pH 9,5 - 13,0
Wybierz wielkość
221,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
221,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 9,5 - 13,0, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 9.5-12.5, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
linia produktu
MQuant®
Poziom jakości
Właściwości
non-bleeding: no
producent / nazwa handlowa
Alkalit™
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
Dł. rolki
4.8 m , with color scale
zakres pH
9.5-12.5
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1