Przejdź do
1.09560
Papierowy wskaźnik pH pH 0,5 - 5,0
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 0.5-5.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 0,5 - 5,0, Papierowy test chemiczny pH pH 0,5 - 5,0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 rolls
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 0,5 - 5,0, pH range 0.5-5.0, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
manufacturer/tradename
Acilit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
0.5-5.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Rolka (4,8 m), z kolorową skalą, pH 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0, Acilit
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
ACILIT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)