Przejdź do
1.09564
Papierowy wskaźnik pH pH 5,5 - 9,0
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 5.5-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 5,5 - 9,0, Papierowy test chemiczny pH pH 5,5 - 9,0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 rolls
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 5,5 - 9,0, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 5.5-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Level
feature
non-bleeding: no
manufacturer/tradename
Neutralit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
5.5-9.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Rolka (4,8 m), z kolorową skalą, pH 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0, Neutralit
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Other Notes
Zastępuje: 9564-2; 9564
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEUTRALIT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.095601.095561.09562
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
pH range
5.5-9.0
pH range
0.5-5.0
pH range
5.4-7.0
pH range
9.5-12.5
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.4 pH unit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
manufacturer/tradename
Neutralit
manufacturer/tradename
Acilit
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Alkalit
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109564000304022536953656