Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 rolls | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
240,00 zł
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 5,4 - 7,0 Specjalny wskaźnik, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 5.4-7.0, graduations and accuracy accuracy: 0.4 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.4 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
5.4-7.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach lepiej nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| pH range 5.4-7.0 | pH range 6.4-8.0 | pH range 5.5-9.0 | pH range 0.5-5.0 |
| graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.4 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.3 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1095560003 | 04022536953601 |