Przejdź do
1.09557
Papierowy wskaźnik pH pH 6,4 - 8,0 Specjalny wskaźnik
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Papier testowy pH pH 6,4 - 8,0 Specjalny wskaźnik, Papierowy test chemiczny pH pH 6,4 - 8,0 Specjalny wskaźnik
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 rolls
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 6,4 - 8,0 Specjalny wskaźnik, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
6.4-8.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Rolka (4,8 m), z kolorową skalą, pH 6,4 - 6,7 - 7,0 - 7,2 - 7,5 - 7,7 - 8,0
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109556109560109564
description
roll L 4.8 m , with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
description
roll L 4.8 m , with color scale, pH range 5.4-7.0, graduations and accuracy accuracy: 0.4 pH unit, MQuant®
description
pH range 0.5-5.0, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
description
roll L 4.8 m , with color scale, pH range 5.5-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.4 pH unit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m , with color scale
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)