An impurity analysis is not performed on this product.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 148,00 zł | |
| 4 L | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 501,00 zł | |
| 10 L | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Identyfikowalność ze standardami SRM z NIST i podstawowymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
- Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce i innowacyjnym opakowaniu Titripac® zapewniającym pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów
- Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
- Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| mp -5 °C | mp - | mp - | mp - |
| bp 109 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1094394000 | 04027269029845 |
| 1094399010 | 04022536114392 |
| 1094391000 | 04022536114378 |
-
Do you have any information on the presence of any minor impurities in this buffer solution (product ref 1094391000)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this product a stock solution or could it be diluted?
1 answer-
This product is supplied ready to use for the calibration, qualification, and monitoring of pH measuring instruments. The pH value is certified for the solution as is, and this product is not intended to be diluted.
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Hello, Is there information on the proportions and concentrations of the solutions in this mixture available?
1 answer-
The exact concentrations and ratio of disodium hydrogen phosphate and potassium dihydrogen phosphate used to prepare this buffer solution are proprietary information and cannot be disclosed.
Helpful?
-
-
Hello, I bought the buffer solution CRM. However, I can`t know M (mole concentration). Could you send me the information of mole concentration of this product?
1 answer-
This product is intended for use as a pH 7.00 reference standard. The final concentration of each component is not evaluated. The initial component concentrations are listed below. However, the addition of Sodium Hydroxide and Hydrochloric Acid for pH adjustment is not factored in to these values. This is an approximation, only.
Potassium Phosphate monobasic - 3.52 g/L
Sodium Phosphate Dibasic dihydrate - 7.27 g/LHelpful?