Kluczowe dokumenty
1.09432
Supelco
Roztwór buforowy
(glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (20°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 1,00 (20°C) (glicyna/chlorek sodu/chlorek wodoru)
Wybierz wielkość
1 L
137,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
137,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
pH
1.0 (25 °C in H2O)
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Roztwór buforowy (glicyna/chlorek sodu/chlorek wodoru) jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników. Jest on kontrolowany pod względem jakości i kwalifikowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025. Jego wartość pH wynosząca 1,00 w temperaturze 20°C jest określana przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych wzorców odniesienia zgodnie z normą DIN 19266.
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Zastosowanie
Jest stosowany w procedurach analitycznych do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Cechy i korzyści
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność ze standardami SRM z NIST i podstawowymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials