Przejdź do
1.09435
Roztwór buforowy
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 4,00 (20°C) (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu/chlorek wodoru)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
148,00 zł
4 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
529,00 zł
10 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
148,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
4.0 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór buforowy (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu/chlorek wodoru) jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników w wodzie o wysokiej czystości. Jest on kontrolowany pod względem jakości i kwalifikowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025. Jego wartość pH wynosząca 4,00 w temperaturze 20°C jest kwalifikowana przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych podstawowych standardów referencyjnych zgodnie z normą DIN 19266, IUPAC, NIST, USP i Ph. Eur.
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Jest stosowany w procedurach analitycznych do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność ze standardami SRM z NIST i podstawowymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce i innowacyjnym opakowaniu Titripac® zapewniającym pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów
  • Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
  • Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy (CoA) dla konkretnej partii w celu przeprowadzenia skutecznego audytu
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.094361.094391.09432
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109435100004022536114279
109435400004027269029821
109435901004022536114293
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Regarding the pH buffer standards, after opening, can I reuse the solution more than once to check the pH?
    1 answer
    1. Once the buffer aliquot has been poured out of the bottle, it can only be used once. And make sure not to pour it back into the bottle.