Przejdź do
1.09437
Roztwór buforowy
(citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 6,00 (20°C) (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
130,05 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
130,05 zł
Cena katalogowa153,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
6.0 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór buforowy (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu) jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników w wodzie o wysokiej czystości. Jest on kontrolowany pod względem jakości i kwalifikowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025. Jego wartość pH 6,00 w temperaturze 20°C jest mierzona za pomocą kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do referencyjnych roztworów buforowych zgodnie z normą DIN 19266. Etykieta na produkcie jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, dacie ważności i danych dotyczących bezpieczeństwa.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Certyfikowany roztwór buforowy kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu jest używany do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH w różnych procedurach analitycznych.
Features and Benefits
  • Gotowy do użycia roztwór poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z przewodnikiem ISO 35.
  • Dostępny w szczelnie zamkniętej butelce i innowacyjnym opakowaniu Titripac®, które ma pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów.
  • Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Pomiar i kwalifikacja w akredytowanym laboratorium ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalne z SRM z NIST i podstawowymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.094391.094351.09436
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
pH
6.0 (20 °C in H2O)
pH
7.0 (20 °C in H2O)
pH
4.0 (20 °C in H2O)
pH
5.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109437400004027269143596
109437100004022536114323