Przejdź do
1.09438
Roztwór buforowy
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Buffer solution
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 10,00 (20°C) (kwas borowy/chlorek potasu/wodorotlenek sodu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
certified reference material
product line
Certipur®
pH
10.0 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór buforowy kwasu borowego/chlorku potasu/wodorotlenku sodu jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników w wodzie o wysokiej czystości. Jest on produkowany, kalibrowany i certyfikowany w zarejestrowanym laboratorium zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Jego wartość pH wynosząca 10,00 w temperaturze 20°C jest analizowana przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych standardów referencyjnych zgodnie z normą DIN 19266.
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Roztwór buforowy znajduje zastosowanie w różnych procedurach analitycznych do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH.
Features and Benefits
  • Gotowe do użycia rozwiązanie dostępne w szczelnie zamkniętej butelce i innowacyjnym opakowaniu Titripac®, które ma pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów.
  • Długi okres trwałości wynoszący 3 lata
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z przewodnikiem ISO 35
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalne z SRM z NIST i pierwotnymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.094391.094321.09433
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
mp
-6 °C
mp
-5 °C
mp
-
mp
-
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
bp
110 °C/1013 hPa
bp
109 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13840-56-7
CAS No.
13840-56-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109438100004022536114347
109438400004027269029838
109438901004022536114361
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, is the expanded uncertainty applicable to the other temperatures listed on the specifications datasheet ? Thanks,
    1 answer
    1. The expanded uncertainty would be slightly different with changes in temperature.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review