Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
2.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Identyfikowalność ze standardami SRM z NIST i podstawowymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
- Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce i innowacyjnym opakowaniu Titripac® zapewniającym pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów
- Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
- Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.0 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C |
| pH 2.0 (20 °C in H2O) | pH 3.0 (25 °C in H2O) | pH 1.0 (25 °C in H2O) | pH 7.0 (20 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c