Przejdź do
1.09436
Roztwór buforowy
(citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (20°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 5,00 (20°C) (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
5.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór buforowy (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu) jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników w wodzie o wysokiej czystości. Jest on kontrolowany pod względem jakości i kwalifikowany w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025. Jego wartość pH wynosząca 5,00 w temperaturze 20°C jest kwalifikowana przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych podstawowych standardów referencyjnych zgodnie z normą DIN 19266, IUPAC, NIST, USP i Ph. Eur.
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Jest stosowany w procedurach analitycznych do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność ze standardami SRM z NIST i podstawowymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu i skutecznego systemu zarządzania jakością.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.094351.094391.09432
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
5.0 (25 °C in H2O)
pH
4.0 (20 °C in H2O)
pH
7.0 (20 °C in H2O)
pH
1.0 (25 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109436100004022536114309