Przejdź do
1.09389
Żel krzemionkowy 60 (35-70 µm)
for column chromatography
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Żel krzemionkowy o nieregularnym kształcie i wąskim, dobrze zdefiniowanym rozkładzie wielkości cząstek zapewnia wysoką wydajność separacji, przepuszczalność i dobrą powtarzalność.
Features and Benefits
Żel krzemionkowy 60 (35-70 µm) zapewnia użytkownikom:
  • Wysoką zdolność adsorpcyjną
  • Wysoka obojętność chemiczna i nietoksyczność.
  • Ochrona substancji wrażliwych na wilgoć podczas przechowywania i transportu lub utrzymywanie suchości bezwodnych rozpuszczalników.
  • Granulaty w różnych rozmiarach lub kulki
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesiny): 6,5 - 7,5
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 9,0 %
Wielkość cząstek (d10):
Wielkość cząstek (d50):
Wielkość cząstek (d90):
Powierzchnia właściwa i objętość porów są związane z surowcem.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.077341.077541.07747
form
solid
form
-
form
-
form
powder
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bulk density
200‑1430 kg/m3
bulk density
200‑1430 kg/m3
bulk density
200‑1430 kg/m3
bulk density
200‑800 kg/m3
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
mp
>1600 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109389100004027269243838
109389902504022536114019
109389500004022536114002