Przejdź do
1.07747
Żel krzemionkowy 60 PF₂₅₄
for preparative thin layer chromatography
Synonim(y):
Silica gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-545-4
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silica gel 60 matrix
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 2.5 kg
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
matrix
silica gel base material
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Znormalizowane sorbenty zapewniają wiarygodne wyniki za każdym razem. Nasze szerokie spektrum spełnia wszystkie potrzeby. W TLC sorbent w postaci żelu krzemionkowego 60 jest uważany za najbardziej wszechstronny. Nasz asortyment żelu krzemionkowego 60 obejmuje różne gatunki o wielkości cząstek od 5 do 40 µm: krzemionka ze spoiwem gipsowym, krzemionka bez obcego spoiwa i żel krzemionkowy ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. Oferujemy również wysokiej jakości tlenek glinu, mikrokrystaliczną celulozę i kieselgur (znany również jako ziemia okrzemkowa).
Application
  • Szybka metoda preparatywna izolacji obojętnych i kwaśnych glikosfingolipidów za pomocą radialnej chromatografii cienkowarstwowej...: Niniejsze badanie przedstawia szybką i skuteczną metodę preparatywną wykorzystującą radialną chromatografię cienkowarstwową do izolacji zarówno obojętnych, jak i kwaśnych glikosfingolipidów, z wykorzystaniem żelu Silica 60 PF254. Metodologia zwiększa czystość i wydajność izolowanych glikosfingolipidów, przyczyniając się znacząco do postępu w technikach chemii analitycznej (Das KK et al., 1984).
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesiny): 6,5 - 7,5
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Wielkość cząstek: 90% ≤55 µm
Test zastosowania: zgodny
Dane dotyczące wielkości cząstek odnoszą się do czystego żelu krzemionkowego przed dodaniem dodatku.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.077491.077311.07736
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder: no, fluorescent indicator: no
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
matrix
silica gel base material
matrix
-
matrix
-
matrix
Silica gel base material
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c