Przejdź do
1.07754
Żel krzemionkowy 60
extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o.
21 410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
63-200 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
matryca z żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie, idealna do prostych procesów adsorpcji i chromatografii w fazie normalnej
Features and Benefits
Żel krzemionkowy 60 zapewnia użytkownikom
  • Wysoką zdolność adsorpcyjną
  • Wysoka obojętność chemiczna i nietoksyczność.
  • Ochrona substancji wrażliwych na wilgoć podczas przechowywania i transportu lub utrzymywanie suchości bezwodnych rozpuszczalników.
  • Granulaty w różnych rozmiarach lub kulki
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesina): 6,0 - 7,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,008 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Cd (Kadm): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Pb (Ołów): ≤ 0.0005 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
Wielkość cząstek: 90% między 0,063-0,200 mm
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 7,0 %
Absorpcja UV (ekstrakt dichloro-metanowy): odpowiada
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.077341.077291.09389
particle size
63-200 μm
particle size
63-200 μm
particle size
-
particle size
-
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
-
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pore size
6 nm mean pore size
pore size
6 nm mean pore size
pore size
-
pore size
-
material
silica gel (irregularly-shaped)
material
spherical silica gel
material
-
material
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107754100004022536095714
107754901504065267633046
107754050004022536095707