Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
spherical silica gel
Quality Level
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
63-200 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
- Wysoką zdolność adsorpcyjną
- Wysoka obojętność chemiczna i nietoksyczność.
- Ochrona substancji wrażliwych na wilgoć podczas przechowywania i transportu lub utrzymywanie suchości bezwodnych rozpuszczalników.
- Granulaty w różnych rozmiarach lub kulki
Packaging
Analysis Note
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 7,0 %
Wielkość cząstek (d10): 75 - 95 µm
Wielkość cząstek (d50): 125 - 150 µm
Wielkość cząstek (d90): 215 - 245 µm
Powierzchnia właściwa i objętość porów są związane z surowcem.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 63-200 μm | particle size - | particle size - | particle size 5-40 μm |
| matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group - | matrix active group - |
| material spherical silica gel | material - | material - | material silica gel 60 matrix |
| pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1077349400 | 04022536095196 |
| 1077342500 | 04022536095141 |
| 1077341000 | 04022536095110 |
| 1077349025 | 04022536095172 |